Merck
G8769
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース 溶液
45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
D-Glucopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1281608
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioXtra
形状
solution
濃度
45% in H2O
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルコースは、生細胞の生理学的プロセスに不可欠なエネルギー通貨です。本化合物は、糖タンパク質、糖脂質、グリコサミノグリカンの前駆体として働きます。
アプリケーション
D-(+)-グルコース溶液は、以下の培地の培地サプリメントとして使用されています:
  • Flp-In  293細胞培養用ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)
  • ラット脳由来冠状面切片用の解剖培地
  • 海馬細胞培養用の神経基礎培地
細胞代謝における最初のエネルギー源を供給します。
生物化学的/生理学的作用
グルコースは、in vitro条件での哺乳類細胞の増殖および維持に重要な成分であり、生産性および品質に不可欠です。その高い代謝回転は破骨細胞の分化に有利に働きます。グルコース濃度は腫瘍細胞の遊走および増殖を調節します。HeLa細胞は、低濃度グルコース下で高い移動度を示します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
G8769-VAR:
G8769-PROC:
G8769-PH:
G8769PROC:
G8769-500ML:
G8769-BULK:
G8769-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of the Influence of Glucose Concentration on Cancer Cells by Using a Microfluidic Gradient Generator without the Induction of Large Shear Stress
Ishida T, et al.
Micromachines, 7(9), 155-155 (2016)
Glucose: an energy currency and structural precursor in articular cartilage and bone with emerging roles as an extracellular signaling molecule and metabolic regulator
Mobasheri A
Frontiers in Endocrinology, 3, 153-153 (2012)
High glucose and low specific cell growth but not mild hypothermia improve specific r-protein productivity in chemostat culture of CHO cells
Vergara M, et al.
Testing, 13(8), e0202098-e0202098 (2018)
Chad A Dumstorf et al.
Molecular cancer therapeutics, 9(12), 3158-3163 (2010-10-26)
Enzastaurin (LY317615.HCl) is currently in a phase III registration trial for diffuse large B-Cell lymphoma and numerous phase II clinical trials. Enzastaurin suppresses angiogenesis and induces apoptosis in multiple human tumor cell lines by inhibiting protein kinase C (PKC) and
Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclin D 1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons
Korulu S, et al.
The European Journal of Neuroscience, 37(10), 1610-1619 (2013)