由来生物
synthetic
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98%
フォーム
lyophilized powder
不純物
glucose, starch, and ethanol, essentially free
0.01-0.2% α-D-glucose 1,6-diphosphate
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear
微量陽イオン
Na: 13.7-17.1% (anhydrous)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI Key
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7018-10G:
G7018-5G:
G7018-1G:
G7018-BULK:
G7018-10MG:
G7018-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック