Merck
G6295
Sigma-Aldrich
GW3965 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, liver X receptors agonist
別名:
3-[3-[N-(2-クロロ-3-トリフルオロメチルベンジル)-(2,2-ジフェニルエチル)アミノ]プロピルオキシ]フェニル酢酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥50,200
25 MG
¥112,000
¥50,200
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥50,200
25 MG
¥112,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H31F3ClNO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
618.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥50,200
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
製品名
GW3965 塩酸塩, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
Cl[H].OC(=O)Cc1cccc(OCCCN(CC(c2ccccc2)c3ccccc3)Cc4cccc(c4Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C33H31ClF3NO3.ClH/c34-32-27(15-8-17-30(32)33(35,36)37)22-38(18-9-19-41-28-16-7-10-24(20-28)21-31(39)40)23-29(25-11-3-1-4-12-25)26-13-5-2-6-14-26;/h1-8,10-17,20,29H,9,18-19,21-23H2,(H,39,40);1H
InChI Key
NMPUWJFHNOUNQU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GW3965は、肝臓X受容体 hLXRαおよびhLXRβに対する完全アゴニストです。 GW3965は、LXRαについての無細胞のリガンド感受性アッセイ (ligand-sensing assay) においてEC50 = 125 nMです。また、細胞ベ-スのアッセイにおいて、hLXRα, hLXRβの完全アゴニストであり、それぞれのEC50 = 190 nM, 30 nMです。マウスにおいて経口投与で作用を発揮します。各種の核内受容体に対してスクリ-ニングを行ったところ、プレグナンX受容体 (PXR) とだけ交差反応性が認められました。 文献に示されたアゴニストT0901317 (Tularik) では、無細胞、および細胞ベ-スのアッセイにおいて、それぞれ、EC50 = 60 nM、85 nMでした。
特徴および利点
本化合物はGlaxoSmithKlineにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、遺伝子制御研究用製品です。さらに遺伝子制御研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G6295-VAR:
G6295-IP:
G6295-BULK-CR:
G6295-25MG:
G6295-BULK:
G6295-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Mawien Karaca et al.
STAR protocols, 4(3), 102500-102500 (2023-08-24)
Here, we present an in vitro test battery to analyze chemicals for their potential to induce liver triglyceride accumulation, a hallmark of liver steatosis. We describe steps for using HepG2 and HepaRG human hepatoma cells in conjunction with a combination of
Alzbeta Stefela et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 713149-713149 (2021-09-07)
Bile acids (BAs) are key signaling steroidal molecules that regulate glucose, lipid, and energy homeostasis via interactions with the farnesoid X receptor (FXR) and G-protein bile acid receptor 1 (GPBAR1). Extensive medicinal chemistry modifications of the BA scaffold led to
Zhen Lu et al.
Cell metabolism, 34(9), 1342-1358 (2022-09-08)
Effector trogocytosis between malignant cells and tumor-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) contributes to immune evasion through antigen loss on target cells and fratricide of antigen-experienced CTLs by other CTLs. The mechanisms regulating these events in tumors remain poorly understood. Here
Yang Wu et al.
Molecular cancer research : MCR, 21(6), 591-604 (2023-03-18)
Estrogen receptor alpha (ER/ESR1) mutations occur in 30% to 40% of endocrine resistant ER-positive (ER+) breast cancer. Forkhead box A1 (FOXA1) is a key pioneer factor mediating ER-chromatin interactions and endocrine response in ER+ breast cancer, but its role in
Pablo Ríos-Marco et al.
Experimental cell research, 340(1), 81-90 (2015-12-30)
Alkylphospholipid (APL) analogs are a new class of membrane-directed synthetic compounds with a variety of biological actions and clinical applications. In particular, these agents are promising candidates in cancer treatment. We have demonstrated that after prolonged treatment APLs alter intracellular
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.