Merck
SML1626
Sigma-Aldrich
TFCA
≥98% (HPLC)
別名:
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenamide, N-(4-Trifluoromethylphenyl) 3,4-dimethoxycinnamamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,120
¥17,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,120
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16F3NO3
CAS番号:
分子量:
351.32
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥17,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C18H16F3NO3/c1-24-15-9-3-12(11-16(15)25-2)4-10-17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(19,20)21/h3-11H,1-2H3,(H,22,23)/b10-4+
InChI Key
KFWWXJZNIMFFRO-ONNFQVAWSA-N
生物化学的/生理学的作用
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist that reduces lipid accumulation and fatty liver in mice. Apparently TFCA binds to the LXR? ligand binding domain and induces interaction with NCoR corepressor.
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1626-BULK:
SML1626-25MG:
SML1626-5MG:
SML1626-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)