Merck
M2393
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム 六水和物
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
製品種目
BioReagent
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: soluble 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化マグネシウム六水和物(MgCl2·6H2O)は、次のように使用されています:
  • 表面処理用ならびにモノクローナル抗クレアチンキナーゼ(CK-MB)抗体のイムノアッセイ準備用の電気化学的基質溶液の調製のため
  • Haloferax volcanii 株を培養するためのカザミノ酸培地(Hv-Ca)の成分として
  • その相変態、表面形態、および誘電特性を調べるための、ポリ(ビニリデンフルオリド)-ヘキサフルオロプロピレンP(VDF-HFP)/MgCl2·6H2Oの水和塩のナノコンポジットフィルムの作製のため
生物化学的/生理学的作用
塩化マグネシウムは、マグネシウムイオン源として化学や分子生物学において試薬として広く使用されています。マグネシウムは、酵素学、細胞膜・細胞壁の構造完全性、筋細胞生理学、核酸構造において複数の生物学的役割を果たしています。デオキシリボヌクレアーゼ(DNAse)、制限酵素のEcoRIとEcoRV、リボヌクレアーゼHなどのさまざまな酵素において補助因子として機能します。マグネシウムは、リボザイムやトランスファーRNAなどの高分子核酸を安定化させます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2393-1KG:
M2393-BULK:
M2393-500G:
M2393-VAR:
M2393-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roshali T de Silva et al.
Microbiology (Reading, England), 167(2) (2021-01-19)
Some microbes display pleomorphism, showing variable cell shapes in a single culture, whereas others differentiate to adapt to changed environmental conditions. The pleomorphic archaeon Haloferax volcanii commonly forms discoid-shaped ('plate') cells in culture, but may also be present as rods
Vladimir Riazanski et al.
iScience, 23(11), 101759-101759 (2020-12-01)
The relative contribution of the two phagosomal catabolic processes, oxidative and metabolic, was assessed in the killing of Pseudomonas aeruginosa in phagosomes of alveolar macrophages (AMs) from wild-type (p47-phox +/+ ) or NOX-defective (p47-phox -/- ) mice. Free radical release
Goli Ardestani et al.
Cell calcium, 87, 102181-102181 (2020-02-26)
Prior to maturation, mouse oocytes are arrested at the germinal vesicle (GV) stage during which they experience constitutive calcium (Ca2+) influx and spontaneous Ca2+ oscillations. The oscillations cease during maturation but Ca2+ influx continues, as the oocytes' internal stores attain
Huiwen Hao et al.
EMBO reports, 21(3), e48385-e48385 (2020-01-28)
Microtubules derived from the Golgi (Golgi MTs) have been implicated to play critical roles in persistent cell migration, but the underlying mechanisms remain elusive, partially due to the lack of direct observation of Golgi MT-dependent vesicular trafficking. Here, using super-resolution
Alissa C Rothchild et al.
Bio-protocol, 10(10) (2020-10-01)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is transmitted by aerosol and can cause serious bacterial infection in the lung that can be fatal if left untreated. Mtb is now the leading cause of death worldwide by an infectious agent. Characterizing the early events