製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | embryo: suitable
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
7.5
溶解性
water: 500 mg/mL, clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 290 in H2O at 33%
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 精原細胞in vitro培養用の改良型イーグル最小必須培地の構成成分、このような生殖細胞の保存に使用される抗凍結剤の構成成分
- 半数体の雄性半接合レシピエントを産生するためのdoe接合子インキュベーション用の修正Ham′s F-10の構成成分
- 精子採取及び調製のためのパーコール勾配法で使用される90%パーコール溶液の調製。
物性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6147-BULK-PC:
H6147-BULK:
H6147-25G:
H6147-VAR:
H6147-500G:
H6147-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture