スキップする
CGP1
細胞質型グルタチオンペルオキシダーゼ活性アッセイキット
Sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
c-GPx, 細胞性グルタチオンペルオキシダーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥124,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161503
¥124,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
shelf life
Kit is stable for 24 months when unopened.
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
細胞質型グルタチオンペルオキシダーゼ活性アッセイキットは組織抽出物中のグルタチオンペルオキシダーゼの測定に使用されます。この分析はグルタチオン(GSH)の酸化グルタチオン(GSSG)への酸化に基づいています。これはGPxと、グルタチオンレダクターゼとNADPHを利用するGSSGのGSHへのリサイクルとの組み合わせによって促進されます。本酵素がこの組み合わせの反応の律速因子であるため、NADPHからNADPへの酸化の間に340 nmで測定されるNADPH吸光度の減少はグルタチオンペルオキシダーゼ活性を示します。
Application
組織抽出物中のグルタチオンペルオキシダーゼの測定に適しています
Biochem/physiol Actions
細胞質型グルタチオンペルオキシダーゼ活性アッセイキットは組織抽出物中のグルタチオンペルオキシダーゼの測定に使用されます。この分析はグルタチオン(GSH)の酸化グルタチオン(GSSG)への酸化に基づいています。これはGPxと、グルタチオンレダクターゼとNADPHを利用するGSSGのGSHへのリサイクルとの組み合わせによって促進されます。本酵素がこの組み合わせの反応の律速因子であるため、NADPHからNADPへの酸化の間に340 nmで測定されるNADPH吸光度の減少はグルタチオンペルオキシダーゼ活性を示します。
Other Notes
このキットはウサギ網状赤血球溶解質とグルタチオンペルオキシダーゼ酵素で試験されました。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CS0260GRSAA7340
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 700 assays
usage
sufficient for 100 tests
usage
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shelf life
Kit is stable for 24 months when unopened.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • tert-Butyl hydroperoxide 1 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/10 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. "Does A340/MIN refer to the absorbance value per minute, or is it the rate of decrease per minute?"
    1 回答
    1. The CGP1 assay measures the decrease in NADPH absorbance at 340 nm during the oxidation of NADPH to NADP+. This is a kinetic assay and the A340/MIN means absorbance per minute. Please see step 4 on page 4 of the technical bulletin for the kinetic program instructions. The number of readings being 6 for an interval time of 10 seconds which means data is for a minute. NADP+ does not have any absorbance at 340 nm and NADPH does. Thus, the absorbance will decrease in a sample with glutathione peroxide as all substrates, cofactors, enzymes are present for this conversion to occur.
      役に立ちましたか?
  4. Can Product CGP1, Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit, be used with Serum samples?
    1 回答
    1. The Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit (Product number: CGP1) is designed to measure Glutathione Peroxidase activity in cell lysates and tissue homogenates. This kit has not been validated for use with serum samples.
      Please see product MAK437, Glutathione Peroxidase Assay Kit, which can be used for serum samples:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mak437
      役に立ちましたか?
  5. Can Product CGP1, Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit, be run in a 96 well plate?
    1 回答
    1. Yes, but you would need to have a plate reader that has a kinetic function as this is a kinetic assay.
      役に立ちましたか?
  6. What type of readings do I get with Product CGP1, Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit?
    1 回答
    1. There is a decrease in absorbance during the assay. The OD values decrease with the increase in reaction time. The slope of the reduction in OD (delta OD per minute) is the value used to determine the enzyme units.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. What dilution should I use for my sample when using Product CGP1, Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit?
    1 回答
    1. In general, when human erythrocytes were assayed for the enzyme, the sample was diluted 10-fold (15 mg peroxidase per mL) and a 20 μl sample gave a decrease of 0.032 OD340 per minute. Too much enzyme will underestimate the apparent activity of the sample. When rabbit reticulocytes were assayed at a 10-fold dilution (10 mg peroxidase per mL), 20 μl gave a decrease of 0.065 OD340 per minute.
      役に立ちましたか?
  9. How should I prepare my sample for analysis with Product CGP1, Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit?
    1 回答
    1. The cells must be lysed before assaying with this kit.  The best way to perform lysis is to incubate the cells with hypotonic buffer (at least 2 volumes and better with 3-4 volumes, depending on the expected level of peroxidase in these cells). Let them swell and homogenize with a Dounce homogenizer. Centrifuge the homogenate at 10,000 × g and use the supernatant for the assay.  If a detergent is used for lysis, only use a peroxide-free detergent and follow the instructions in the Bulletin: "Nonionic detergents such as TWEEN and TRITON X-100 that contain high levels of endogenous peroxides will raise the apparent activity. If these detergents are vital to the extraction of the proteins of interest, a low peroxide detergent should be used such as Product Codes X-100-PC (TRITON X-100), P 6585 (TWEEN 20), or P 8192 (TWEEN 80)".
      役に立ちましたか?
  10. Can Product CGP1, Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit, be used with tissue samples?
    1 回答
    1. We have not tested the CGP1 assay with tissue samples. However, we suggest that the customer perform a small-scale pilot experiment using our CelLytic-MT lysis buffer (Product No. C3228). The buffer enables efficient extraction of tissue proteins. It does not contain any of the interfering agents that are listed on the kit bulletin.