由来生物
Canavalia ensiformis
タイプ
Type VI
形状
lyophilized powder
有効性
≤20 μg per mL agglutination activity
不純物
Carbohydrate, essentially free
salt, essentially free
溶解性
water: 1 % (w/v)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
タチナタマメ(Jack Bean)由来コンカナバリンAは、タンパク質結晶化のための双性イオン固定化分子インプリンティングポリマー(ziMIP)の開発に使用されています。また、共焦点レーザー走査型顕微鏡(CLSM)によりモニタリングするマイクロゲルの酵素的分解を防ぐために、タンパク質を導入したマイクロゲルの調製にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Con Aは、血液型に特異的ではないものの、末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グルコシル基に対する親和性を有しています。活性化には、Ca2+イオンおよびMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で解離して二量体になります。Con AはpH 5.8~pH 7.0では四量体として存在し、pH 7.0を超えると、高次凝集体が形成されます。Con Aは、その凝集度に依存した分裂促進活性を示します。スクシニル化されると、高活性な二量体となり、pH 5.6を超えても二量体は維持されます。
調製ノート
特異的アフィニティークロマトグラフィーによって高度に精製されています。
アナリシスノート
凝集活性:1 mg/mL溶液の段階希釈により測定します(この活性は、25℃、1時間のインキュベート後に、2%のヒト赤血球懸濁液を凝集させる最も低い濃度です)。ヒトA型全血が必要です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L7647-1G:
L7647-BULK:
L7647-VAR:
L7647-100MG:
L7647-PM:
L7647-250MG:
L7647-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 607628-607628 (2021-02-16)
Single-cell variability of growth is a biological phenomenon that has attracted growing interest in recent years. Important progress has been made in the knowledge of the origin of cell-to-cell heterogeneity of growth, especially in microbial cells. To better understand the
Derivatization of epoxy-activated agarose with various carbohydrates for the preparation of stable and high-capacity affinity adsorbents: their use for affinity chromatography of carbohydrate-binding proteins.
Analytical biochemistry, 116(1), 103-110 (1981-09-01)
Zwitterion-Immobilized Imprinted Polymers for Promoting the Crystallization of Proteins
Crystal Growth & Design, 15(10), 4932-4937 (2015)
FEMS yeast research, 15(2) (2015-03-13)
The Saccharomyces cerevisiae cell surface is endowed with some relevant technological properties, notably antimicrobial and biosorption activities. For these purposes, yeasts are usually processed and packaged in an 'autolysed/dried' formula, which may have some impacts on cell surface properties. In
Scientific reports, 7(1), 11289-11289 (2017-09-14)
Lipid metabolism is increasingly being appreciated to affect immunoregulation, inflammation and pathology. In this study we found that mice infected with lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) exhibit global perturbations of circulating serum lipids. Mice lacking the lipid-sensing surface receptor triggering receptor