スキップする
C2010
コンカナバリンA Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
Type IV, lyophilized powder
別名:
Con A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥6,320
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥14,800
250 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥32,400
1 g
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥75,300
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
234-258-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
¥6,320
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
type
Type IV
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
<64 μg per mL agglutination activity
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
storage temp.
−20°C
General description
コンカナバリンA(con A)は、タチナタマメから精製された植物レクチンです。Con Aは、28 kDaの同一サブユニット4つからなる四量体タンパク質です。Con Aは、いくつかの糖タンパク質のマンノース残基と結合する機能を持ち、リンパ球を刺激することができます。
Application
Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来のコンカナバリンAは、下記の用途で使用されています:
  • 有機塩素汚染物質(OC)と関連したリンパ球増殖アッセイにおけるT-リンパ球マイトジェンとして
  • T細胞ワクチン接種のためおよび肝炎の誘導のためのT細胞ハイブリドーマであるBW5147細胞および初代培養CD4+ T細胞のin vitroでの刺激
  • T-リンパ球増殖抑制アッセイでのマウス脾細胞の刺激
  • マイトジェンアッセイでの脾臓の刺激
Biochem/physiol Actions
Con Aは、血液型に特異的ではないものの、末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グルコシル基に対する親和性を有しています。活性化には、Ca2+イオンおよびMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で解離して二量体になります。Con AはpH 5.8~pH 7.0では四量体として存在し、pH 7.0を超えると、高次凝集体が形成されます。Con Aは、その凝集度に依存した分裂促進活性を示します。スクシニル化されると、高活性な二量体となり、pH 5.6を超えても二量体は維持されます。
Analysis Note
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8、Ca2+およびMn2+を含有)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
特異的アフィニティークロマトグラフィーによって高度に精製されています
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L7647L639761760
description
Type IV, lyophilized powder
description
Type VI, lyophilized powder
description
peroxidase conjugate, lyophilized powder
description
lyophilized, ≥50% (GE), powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
carbohydrate, essentially free
impurities
-
potency
<64 μg per mL agglutination activity
potency
≤20 μg per mL agglutination activity
potency
-
potency
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type IV
type
Type VI
type
-
type
-
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
13 - Non Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
C2010-1G: + C2010-5G: + C2010-250MG: + C2010-100MG: + C2010-25MG: + C2010-PM: + C2010-BULK: + C2010-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)