Merck
1.04219
Millipore
グアニジン 塩酸塩
for biochemistry
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-002-3
品質水準
有効性
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
かさ密度
550‑620 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Biological detergent
Agent for reversible denaturation of proteins. Special grade with low optical density for use in procedures where spectrometry is involved.
アプリケーション
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
アナリシスノート
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (100 g/l, water): 5.5 - 6.5
Melting point: 183 - 188 °C
Absorbance A (235 nm; 50 %; 1 cm; water): ≤ 0,2
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1