Merck
G4142
Sigma-Aldrich
β-ガラクトシダーゼ from bovine testes
ammonium sulfate suspension, 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
別名:
β-D-ガラクトシドガラクトヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 UNIT
¥36,300
0.5 UNIT
¥71,700
¥36,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 UNIT
¥36,300
0.5 UNIT
¥71,700
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥36,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
bovine
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
その他の活性
α- and β-glucosidase ≤0.2%
α-fucosidase ≤0.2%
α-galactosidase ≤0.2%
α-mannosidase ≤0.2%
β-N-acetylglucosaminidase ≤1.0%
保管温度
2-8°C
アプリケーション
β-Galactosidase from bovine testes was used for coupling to Sepharose.[1]
生物化学的/生理学的作用
β-galactosidase cleaves lactose into its monosaccharide components, glucose and galactose. It also catalyses the transglycosylation of glucose into allolactose, the inducer of β-galactosidase, in a feedback loop[2].
単位の定義
1ユニットは、pH 4.4、25°C、1分間で、1.0 μmolのp-ニトロフェニル β-D-ガラクトピラノシドをp-ニトロフェノールとD-ガラクトピラノースに加水分解する酵素量です。
物理的形状
3.2 Mの(NH4)2SO4溶液(pH約5.0)で調製した懸濁液
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4142-.1UN:
G4142-BULK:
G4142-VAR:
G4142-.2UN:
G4142-.5UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W Kiess et al.
The Journal of biological chemistry, 263(19), 9339-9344 (1988-07-05)
Cloning and sequencing of the human type II insulin-like growth factor (IGF) receptor cDNA revealed an 80% deduced amino acid sequence homology with the bovine cation-independent mannose 6-phosphate (Man-6-P) receptor, suggesting identity of the two receptors (Morgan, D. O., Edman
The purification and properties of beta-galactosidase from bovine testes.
J J Distler et al.
The Journal of biological chemistry, 248(19), 6772-6780 (1973-10-10)
D H Juers et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 8(1), 122-136 (1999-04-21)
Beta-galactosidase (lacZ) from Escherichia coli is a 464 kDa homotetramer. Each subunit consists of five domains, the third being an alpha/beta barrel that contains most of the active site residues. A comparison is made between each of the domains and
Yiquan Zhang et al.
Future microbiology, 8(2), 271-280 (2013-02-05)
To explore the transcriptional regulation of the psaEF and psaABC loci by the RovA and PhoP regulators in Yersinia pestis. Primer extension, LacZ fusion, gel mobility shift and DNase I footprinting assays were conducted in combination for this gene regulation
Hongmarn Park et al.
Nucleic acids research, 41(6), 3787-3804 (2013-02-09)
An artificial small RNA (afsRNA) scaffold was designed from an Escherichia coli sRNA, SibC. Using the lacZ reporter system, the gene silencing effects of afsRNAs were examined to explore the sRNA-mediated gene-silencing mechanisms in E. coli. Substitution of the original
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法