product name
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-ガラクトピラノシド, tablet
形状
tablet
適合性
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
数量
再構成
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6024-VAR:
B6024-50TAB:
B6024-10TAB:
B6024-BULK:
試験成績書(COA)