サイズを選択してください
¥48,300
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
About This Item
¥48,300
出荷予定日2025年5月28日
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-18(7-4-8-19(25)26)22-17(13-14-5-2-1-3-6-14)20(27)21-15-9-11-16(12-10-15)23(28)29/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2,(H,21,27)(H,22,24)(H,25,26)/t17-/m0/s1
InChI Key
LFZGBNATHRHOKZ-KRWDZBQOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2505-1G:
G2505-VAR:
G2505-250MG:
G2505-BULK:
G2505-5G:
G2505-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック