Merck
G0543
Sigma-Aldrich
グルコースオキシダーゼ from Aspergillus niger
≤0.1 units/mg protein catalase, buffered aqueous solution, pH 4.5, low catalase activity
別名:
β-D-グルコース:酸素 1-オキシドレダクターゼ, G.Od., GOx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥200 units/mg protein
分子量
160 kDa
組成
, ≥15 mg/mL
不純物
≤0.1 units/mg protein catalase
pH
4.5
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子量:160 kDa(ゲルろ過物)
pl:4.2
吸光係数:E1% = 16.7 (280 nm)
Aspergillus niger由来のグルコースオキシダーゼは、分子量各80 kDaの2つの同じサブユニットから成る二量体です。各サブユニットには、1つのフラビンアデニンジヌクレオチド分子および1つの鉄イオンが含まれています。この酵素は、約16%の天然糖および2%のアミノ糖を含む糖タンパク質です。この酵素には3つのシステイン残基および8つのN結合グルコシル化潜在部位も含まれています
グルコースオキシダーゼはD-アルドヘキソース、モノデオキシ-D-グルコースおよびメチル-D-グルコースをさまざまな速度で酸化させる能力があります。
グルコースオキシダーゼの最適pHは5.5ですが、広い活性範囲(ph 4~7)を持ちます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的で、KMは33~110 mMです。
グルコースオキシダーゼは活性因子を必要としませんが、Ag+、Hg2+、Cu2+、フェニル水銀アセテートおよび p-クロロ水銀ベンゾエートで阻害されます。グルコースオキシダーゼは非金属SH試薬では阻害されません。N-エチルマレイミド、イオドアセテートおよびイオドアセトアミド。
グルコースオキシダーゼは溶液中のD-グルコースの酵素的測定に使用できます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースをD-グルコノ乳酸および過酸化水素に酸化し、ホースラディッシュペルオキシダーゼがグルコース測定の際の共役酵素としてしばしば使用されます。グルコースオキシダーゼはβ-D-グルコースに特異的ですが、D-グルコースの溶液はα-D-グルコースとして定量でき、β-D-グルコースが酵素的反応で消費されるとα-D-グルコースはβ-D-グルコースに変旋光します。
アプリケーション
グルコースオキシダーゼは、食品および製薬業界で広く使用されており、またグルコースバイオセンサーの主要な成分でもあります。
生物化学的/生理学的作用
グルコースオキシダーゼは、電子受容体としての分子酸素により、β-d-グルコースからd-グルコノ-β-ラクトンおよび過酸化水素への酸化を触媒します。
単位の定義
1単位はpH 5.1、35°Cで、毎分1.0 μモルのβ-D-グルコースをD-グルコノラクトンとH2O2に酸化し、毎分22.4 μLのO2吸収と等価です。反応混合物を酸素で飽和した場合には、活性は100%まで増加する可能性があります。
物理的形状
Solution in 50 mM potassium phosphate, 100 mM sodium acetate, 250 mM KCl, with 0.004% thimerosal, pH 4.5.
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G0543-10KU:4548173197296
G0543-BULK:
G0543-50KU:4548173197302
G0543-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jonathan D Hakim et al.
Behavioural brain research, 381, 112416-112416 (2019-12-15)
Functional-anatomical changes in reward related brain circuits are described in chronic pain patients who report anhedonia or depressed mood. In pre-clinical rodent models of neuropathic pain there are varying reports of the effects of nerve injury on the motivation to
Susan Duncan et al.
Bio-protocol, 7(8), e2240-e2240 (2017-04-20)
Methods that allow the study of gene expression regulation are continually advancing. Here, we present an in situ hybridization protocol capable of detecting individual mRNA molecules in plant root cells, thus permitting the accurate quantification and localization of mRNA within
Matthew S Graus et al.
Cell reports, 24(9), 2432-2442 (2018-08-30)
Cell wall mannans of Candida albicans mask β-(1,3)-glucan from recognition by Dectin-1, contributing to innate immune evasion. Glucan exposures are predominantly single receptor-ligand interaction sites of nanoscale dimensions. Candida species vary in basal glucan exposure and molecular complexity of mannans.
Carol Ho-Yan Fong et al.
iScience, 25(4), 104037-104037 (2022-03-26)
The mucosal antiviral role of type I and III interferon in influenza virus infection is well established. However, much less is known about the antiviral mechanism of type II interferon (interferon-gamma). Here, we revealed an antiviral mechanism of interferon-gamma by
Yi Shi et al.
PLoS biology, 18(12), e3000991-e3000991 (2020-12-23)
Hypoxia-induced angiogenesis maintains tissue oxygen supply and protects against ischemia but also enhances tumor progression and malignancy. This is mediated through activation of transcription factors like hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) and c-Myc, yet the impact of hypoxia on negative regulators