Merck
C30
Sigma-Aldrich
カタラーゼ ウシ肝臓由来
aqueous suspension, 10,000-40,000 units/mg protein
別名:
ウシヘパトカタラーゼ, H2O2:H2O2オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine liver
品質水準
フォーム
aqueous suspension
比活性
10,000-40,000 units/mg protein
分子量
tetramer ~250 kDa
濃度
20-50 mg/mL
テクニック
GC/MS: suitable
等電点
5.4
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... CAT(280743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ肝臓由来カタラーゼは、506の残基が含まれています。四量体であり、各単量体の分子量は61 kDaです。各単量体の活性部位は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)と鉄結合領域で構成されています
研究分野:細胞シグナリング
Research Area: Cell Signaling
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
アプリケーション
ウシ肝臓由来のカタラーゼは以下の用途に使用されます。
  • 誘電泳動フィールドフローフラクショネーション(DEP-FFF):DEP-FFFは、細胞溶出時間がそれぞれ沈降、DEPおよび水力学的揚力、FSED、FDEPおよびFHDLの制御下で水力学的流動のプロフィールにおける細胞の位置を反映するクロマトグラフィ的方法です。DEP-FFF 緩衝液は他の成分に加えカタラーゼから構成されています。
  • GC-MS分析。
  • 脱イオン化。
  • GC-FID分析。5
  • 血管の機能分析。
ウシ肝臓由来カタラーゼは、がん組織ホモジネート中の過酸化水素含有量の測定に使用されています。また、その酵素活性に対する有機リン酸系殺虫剤クロルピリホス-エチル(CE)[0,0-ジエチル0(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)ホスホロチオエート]の影響を調べるためにも使用されています。
カタラーゼは、遺伝子形質発現およびアポプトーシスにおける活性酸素種の役割を研究する際の、天然の抗酸化剤としての役割として機能します。また、タンパク質、脂質および核酸を酸化損傷から保護するためにも使用されています。 産業的な用途として、カタラーゼは牛乳やチーズに添加された過酸化水素を除去するため、織物を漂白するため、および大腸菌 (E. coli) のDNA修復変異体の生存性に及ぼす陽性作用を検討するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
本製品は、いかなる活性剤も必要としませんが、3-アミノ-1-H-1,2,4 トリアゾール、シアン化物、アジド、ヒドロキシルアミン、臭化シアン、2-メルカプトエタノール、ジチオスレイトール、ジアニシジン、および硝酸塩によって阻害されます。
Catalase, an antioxidant enzyme found in all aerobic organisms, catalyzes the degradation of hydrogen peroxide, a byproduct of metabolic processes, into less harmful water and oxygen. It can also react with alkylhydrogen peroxides, such as methylperoxide and ethylperoxide and the second H2O2 molecule can be replaced by methanol, ethanol, propanol, formate and nitrate as a hydrogen donor. Catalase enzyme uses either iron (Fe) or manganese (Mn) as cofactor, and are classified as Fe-CAT or Mn-CAT.
注意
カタラーゼの溶液は冷凍しないでください。凍結した溶液は活性の50~70%が失われます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で1.0 μmolのH2O2を分解する酵素量です。A240の減少率に基づく測定によると、H2O2濃度は10.3から9.2 mMへと低下します。
調製ノート
この生成物は10,000~40,000単位/mgの活性を有する0.1%チモールを含む結晶性の水性懸濁液です。
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。施錠するか、有資格者または許可された
者のみがアクセスできる場所に保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C30-VAR:
C30-BULK:
C30-1G:
C30-500MG:
C30-VAR-N:
C30-100MG:
C30-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of organophosphate insecticide chlorpyrifos-ethyl on lipid peroxidation and antioxidant enzymes (in vitro)
Gultekin F, et al.
Archives of Toxicology, 74(9), 533-538 (2000)
The complete amino acid sequence of bovine liver catalase and the partial sequence of bovine erythrocyte catalase
Schroeder WA, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 214(1), 397-421 (1982)
Haïfa Debbabi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-07)
The present investigation was focused on the study of the chemical composition variability and biological activities of the essential oils from Clinopodium nepeta subsp. nepeta and subsp. glandulosum. Essential oils extraction was performed using hydrodistillation and the separation of the
Stéphanie Heuskin et al.
Journal of chromatography. A, 1216(14), 2768-2775 (2008-10-28)
The chemical composition of Matricaria chamomilla L. and Nepeta cataria L. essential oils was determined by GC-MS on an apolar stationary phase by comparison of the characteristic fragmentation patterns with those of the Wiley 275L database. The GC-MS chromatograms were
Sixty years from discovery to solution: crystal structure of bovine liver catalase form III
Foroughi LM, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 67(9), 756-762 (2011)