Merck
137250
SAFC
L-メチオニン
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
医薬品製造
別名:
(S)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, L-2-アミノ-4-(メチルチオ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722294
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
由来生物
synthetic
品質水準
認証
JP
Ph. Eur.
USP
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.)
284 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL
適合性
suitable for manufacturing use
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
Cytotoxicity, tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-Methionine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1372500000:
1372509025:
1372500100:
1372500100-KC:
1372509010:
1372500003:
1372501000:
1372509999:
試験成績書(COA)