サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mL | 出荷予測2026年6月01日from市川市大町368 | ¥16,100 |
この商品について
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid hybridization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 核酸ハイブリダイゼーション
- 凍結防止剤およびゲル安定剤
- 核酸二本鎖を不安定化します。
- 核酸の二次構造の除去
- RNAおよびDNAアプリケーションのためのハイブリダイゼーションバッファーの調製
その他のアプリケーションには以下のものがあります:
Features and Benefits
- 分子生物学アプリケーション用に脱イオン化されています。
- 酸化を防ぐために、アルゴンガス下で琥珀色の瓶にパッケージされています。
- DNA再生やDNA-RNAハイブリダイゼーションに使用されています。
- 二本鎖核酸の熱安定性を低減します。
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| technique(s) electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable | technique(s) hybridization: suitable | technique(s) hybridization: suitable |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form viscous liquid (slightly) |
| vapor density 1.55 (vs air) | vapor density 1.55 (vs air) | vapor density 1.55 (vs air) | vapor density 1.55 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ホルムアミド
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第二種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F9037-100ML:4.548173197142E12
jan