Merck
857343
Sigma-Aldrich
ベーシックフクシン
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥88 %
別名:
パラフクシン 塩酸塩, パラマゼンタ 塩酸塩, パラローズアニリン 塩酸塩, パラローズアニリンクロリド, ベーシックパラフクシン, ベーシックレッド9, マゼンタ O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
323.82
カラーインデックス番号:
42500
Beilstein:
4164603
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, ≥88%
green to dark green
pH
1.0-3.1, purple to red
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
544 nm
&ε; (減衰係数)
≥11000 at 235-239 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥17000 at 287-291 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI Key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベーシックフクシンは、3つのミナトカモジグサエコタイプの基部節間リグニンを蛍光イメージングで測定するためのリグニン検出蛍光色素として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ベーシックフクシンはトリフェニルメタングループに属します。ベーシックフクシンと亜硫酸を組み合わせると、フュルゲン試薬またはシッフ試薬とも呼ばれるフクシン亜硫酸が形成されます。この試薬は、染色体DNAの染色に関与します。ベーシックフクシンは、植物組織サンプル中のリグニンの染色にも使用されます。
適合性
石炭酸フクシンによる抗酸染色への使用、遠藤培地への使用、過ヨウ素酸シッフ(PAS)法やFeulgen法におけるシッフ試薬としての使用について認証済みです。
法的情報
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857343-BULK:
857343-VAR:
857343-25G:4548173946320
857343-100G:4548173946313
857343-H:
857343-1KG:
857343-5G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Min Chen et al.
The New phytologist, 229(6), 3481-3496 (2020-11-25)
The intimate association of host and fungus in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis can potentially trigger induction of host defence mechanisms against the fungus, implying that successful symbiosis requires suppression of defence. We addressed this phenomenon by using AM-defective vapyrin (vpy)
Plant Fibers (2012)
Sharma A
Plant Chromosomes (1999)
Qiuhua Wu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 210-214 (2012-09-27)
A superparamagnetic graphene-Fe(3)O(4) nanocomposite (G/Fe(3)O(4)) was synthesized by a facile one-pot solvothermal method. The nanocomposite G/Fe(3)O(4) prepared by the new method was firstly used as an adsorbent to remove dye for water pollution remediation. In comparison with G/Fe(3)O(4) prepared by