Merck
215597
Sigma-Aldrich
ベーシックフクシン
Dye content >85 %
別名:
パラフクシン 塩酸塩, パラマゼンタ 塩酸塩, パラローズアニリン 塩酸塩, パラローズアニリンクロリド, ベーシックパラフクシン, ベーシックレッド9, マゼンタ O
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,900
¥10,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
323.82
カラーインデックス番号:
42500
Beilstein:
4164603
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥10,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>85.0% (HPLC)
フォーム
solid
組成
Dye content, >85%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
545 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI Key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩基性フクシンは、筋肉、ミトコンドリア、およびコラーゲンを染色するために広く使用されるトリアミノトリフェニルメタン色素です。通常は、パラローズアニリン(C.I. 42500)、ローザニリン(C.I. 42510)、マゼンタII、およびニューフクシン(CI 42520)の混合物です。
アプリケーション
塩基性フクシンは、下記のさまざまな用途に使用されます:
  • 抗酸染色
  • 過ヨウ素酸シッフ
  • DNAのフォイルゲン染色
  • ENDO培地
  • 細菌の鞭毛に対するLeifson法
生物化学的/生理学的作用
塩基性フクシンは、麻酔、殺菌(グラム陽性菌)、および殺真菌特性を示します。
法的情報
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215597-25G:4548173931760
215597-BULK:
215597-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design and Fabrication of Standardized Hydroxyapatite Scaffolds with a Defined Macro-Architecture by Rapid Prototyping for Bone-Tissue-Engineering Research
Wilson CE
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 68, 123-132 (2004)
Hans-Ferdinand Linskens, John F. Jackson
Plant Fibers, 10 (2012)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Archarna Sharma
Plant Chromosomes (1999)
Luis F Maceda-López et al.
3 Biotech, 11(2), 75-75 (2021-01-29)
Together with their undeniable role in the ecology of arid and semiarid ecosystems, Agave species are emerging as a model to dissect the relationships between crassulacean acid metabolism and high efficiency of light and water use, and as an energy