¥102,000
出荷予定日2025年5月31日
おすすめの製品
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.5 ng/mL
分子量
predicted mol wt 21.2 kDa
包装
pkg of 25 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FGF18(8817)
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
F7301-BULK:
F7301-25UG-PW:
F7301-VAR:
F7301-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research