スキップする
F3685
Fibroblast Growth Factor-Basic, human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, carrier free, suitable for cell culture
別名:
FGB-b, FGF-2, HBGF-2, HBGH-2, プロスタトロピン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μg
カートの在庫状況を確認する
¥86,100
4 x 25 μg
カートの在庫状況を確認する
¥202,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
16.0 kDa
¥86,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
線維芽細胞成長因子-塩基性, FGF-Basic, from human, recombinant, expressed in E. coli, carrier free
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
<1 ng/mL Biological Activity EC50
mol wt
16.0 kDa
packaging
pkg of 4X25 μg, pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
color
white to faint yellow cast
solubility
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF2(2247)
General description
bFGFは、多様な臓器で発見され、幅広い細胞型で作用し、多機能的作用を有するため、ヘパリン結合増殖因子(クラスIIまたはβ)、眼由来増殖因子I、軟骨由来増殖因子、アストログリア増殖因子II5など、多数の同義語が認められます。精製ウシおよびヒトbFGF は、3個の連続したアミノ酸が異なっており3、生物学的および免疫学的に交差反応します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F5392F5542F7301
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
~90% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
bovine pituitary glands
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... FGF2(2247)
Gene Information
bovine ... FGF2(281161)
Gene Information
human ... FGF1(2246)
Gene Information
human ... FGF18(8817)
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
F3685-25UG-PW: + F3685-25UG: + F3685-BULK: + F3685-VAR: + F3685-4X25UG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)