スキップする
D9768
ラムダファージDNA, メチル化 大腸菌宿主株W3110由来
lyophilized powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 units
カートの在庫状況を確認する
¥26,500
1 unit
カートの在庫状況を確認する
¥43,200
10 units
カートの在庫状況を確認する
¥252,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41106310
EC Number:
293-505-2
NACRES:
NA.52
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
2-8°C
¥26,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
31.5 × 103 kDa, 48 kb
suitability
suitable for substrate for restriction endonucleases
storage temp.
2-8°C
General description
Phage DNA is isolated from infected E. coli, passed through a series of enzymatic steps before final phenol-chloroform extraction. This methylated lambda DNA is partially cleaved by Bcl I, Cla I, Mbo I, Mbo II, Taq I and Xba I.
Application
λファ-ジは正20面体の頭部と、単線維の長い尾を持ちます。両5′末端には12塩基対の相互に相補性のある一本鎖ヌクレオチドがあり、DNAへの付着末端(cos部位)となります。ファ-ジの尾部は宿主の外膜レセプタに吸着し細胞内にファ-ジDNAを注入します。ファ-ジが大腸菌を溶原化すると、ファ-ジ機能を抑制して、ファ-ジゲノムを長期間にわたり休止(プロファ-ジ)します。この特徴はバクテリオファ-ジに見られ、CI発現を担うCII及びCIII遺伝子を輸送します。CI遺伝子にCI突然変異をもつバクテリオファ-ジはある一定の温度で溶原状態を維持します。
λC1857株に感染した大腸菌W3110株は、大腸菌溶原株を作ります。ファ-ジをpH 8.0の高塩濃度バッファ-で溶解して大腸菌から放出させます。粗混合液を一連の酵素反応を経て、セシウム密度勾配により精製し、ファ-ジDNAを1mM Tris-HCl溶液(pH 8.0, 1mM 塩化マグネシウム)で透析します。DNAは最終的にフェノ-ル-クロロホルム溶液で抽出しています。
Lambda Phage DNA, Methylated from Escherichia coli host strain W3110 is suitable for use as a substrate for restriction enzymes. It was used for immunoprecipitation in ChIP assays.[1]
Lambda Phage DNA, Methylated from Escherichia coli host strain W3110 has been used in DNA combing to determine the conversion factor.
Biochem/physiol Actions
特異的制限酵素認識部位:ApaI,NaeI,NarI,NheI,PaeR7 I,SnaBI,XbaI, XhoI。 メチル化ラムダは部分的にBclI,ClaI,MboI,MboII,TaqI, XbaIで切断されます。
Preparation Note
Add the appropriate amount of 1x Tris-EDTA buffer, pH 8.0 (Product No. T9285, diluted to 1x, or comparable), to the vial.
Incubate the DNA sample vial at 65 °C for 4 hrs with frequent mixing.
After reconstitution, the product should be stored at -20 °C.
Other Notes
1O.D.(A260)は約50μgDNAに相当します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D3654D3779D4889
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
31.5 × 103 kDa, 48 kb
mol wt
31.5 × 103 kDa, 48 kb
mol wt
31.5 × 103 kDa, 48 kb
mol wt
>45 kb
suitability
suitable for substrate for restriction endonucleases
suitability
suitable for substrate for restriction endonucleases
suitability
suitable for substrate for restriction endonucleases
suitability
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)