スキップする
F9765
Filipin complex
powder, ≥70% (UV)
別名:
Filimarisin
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥36,900
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥64,300
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥36,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フィリピン複合体 Streptomyces filipinensis由来, ≥70% (UV)
biological source
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
Quality Segment
assay
≥70% (UV)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14+/t24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-/m1/s1
InChI key
IMQSIXYSKPIGPD-YQRUMEKGSA-N
General description
化学構造:マクロライド
Application
Streptomyces filipinensis由来のフィリピン複合体は、細胞の遊離コレステロールを検出するための蛍光プローブとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
フィリピンは、ポリエンマクロライド系の抗生物質であり、抗真菌剤でもあります。抗真菌作用機序は明らかにされていませんが、膜ステロールとの結合によって、膜透過性とそれに伴う機能が変化するためと考えられています フィリピンがコレステロールなどの膜ステロールと結合すると、いずれもプリオンタンパク質(PrP)のエンドサイトーシスを阻害し、原形質膜からPrPを放出させます。
フィリピンは、ポリエンマクロライド系の抗生物質であり、抗真菌剤でもあります。抗真菌作用機序は明らかにされていませんが、膜透過性の変化によるものと考えられます。 フィリピンは、膜孔を形成する方向で、コレステロールを含有するモデル結晶相脂質二重層、およびコレステロールの有無にかかわらず液相二重層に結合します。
それらはいずれもプリオンタンパク質(PrP)のエンドサイトーシスを阻害して、原形質膜からPrPを放出させます。
Other Notes
フィリピンには8種類の異性体が含まれ、そのうちフィリピンIIIが主成分です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S4400K4000K4013
description
≥70% (UV)
description
≥98% (HPLC), film
description
Animal Component-free
description
-
biological source
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
biological source
Streptomyces sp.
biological source
Streptomyces kanamyceticus
biological source
Streptomyces kasugaensis
assay
≥70% (UV)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
film
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble, H2O: insoluble, DMSO: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
F9765-50MG-PW: + F9765-25MG-PW: + F9765-25MG: + F9765-50MG: + F9765-BULK: + F9765-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–6/6 質問  
  1. What is the stability of filipin when dissolved in DMSO and stored at -20 degrees C (how long can it be stored like this)?
    1 回答
    1. This product has not been tested for stability in solution, however product SAE0088 is a prepared 5/mg/mL solution in DMSO. This product is stable for at least 2 years at -20 deg. C. but does contain a proprietary stabilizer to enhance stability. See the link below to the product information sheet on the SAE0088 solution:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/973/858/sae0088pis.pdf
      Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate of Analysis for the prepared solution which includes the retest date:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f9765#product-documentation
      役に立ちましたか?
  2. Which filipin is better to visualize cholesterol in hela cells by immunofluorescence - F9765 or F4767?
    1 回答
    1. Both F9765 and F4767 are suitable for determining cholesterol in cells. The F4767, Filipin III, is purified from Filipin. As it has a higher purity, it may offer a higher signal-to-noise ratio resulting in less background. These product have not been compared in side by side testing. It may be helpful to view the peer-reviewed knowledge articles to help with the appropriate selection:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/f9765?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=f9765&type=citation_search
      役に立ちましたか?
  3. What is the difference between Filipin products F9765 and F4767?
    1 回答
    1. The product F9765 consists of a filipin complex. It is composed of 8 isomeric components, of which filipin III is the major component in the complex. F4767 consists of filipin III alone and is considered to be a better choice for staining.
      役に立ちましたか?
  4. How should Product F9765, Filipin complex from Streptomyces filipinensis, be solubilized?
    1 回答
    1. This product has low solubility in aqueous buffers. It should initially be reconstituted in DMSO at 1 mg/mL and then diluted into saline or an aqueous buffer of choice.
      役に立ちましたか?
  5. What is the stability of stock solutions Product F9765, Filipin complex from Streptomyces filipinensis?
    1 回答
    1. Solutions of filipin in aqueous or organic solvents are not considered to be stable and it is recommended that they be prepared fresh and not stored as stock solutions.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.