Merck
F4523
Sigma-Aldrich
Fast Red TR/Naphthol AS-MX
SIGMAFAST, fluorogenic, tablet
別名:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium / 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 2,4-dimethylanilide phosphate tablets
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 SETS
¥20,200
50 SETS
¥98,600
¥20,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 SETS
¥20,200
50 SETS
¥98,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
¥20,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
製品名
SIGMAFAST ファストレッド TR/ナフトールタブレット, tablet, To prepare 10 mL
フォーム
tablet
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX錠剤は、ニューロンおよびシナプスにおける遺伝子発現を分析するための蛍光in situハイブリダイゼーションに使用されています。[1][2]
免疫化学におけるアルカリホスファタ-ゼ活性検出用の沈殿性基質として開発されました。主な用途は免疫化学、イムノブロッティング、ドットブロッティングです。SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX錠剤は0.6 mMのレバミゾ-ルを含むため、内在性のアルカリホスファタ-ゼ活性はブロックされます。SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX錠は、追加のバッファ-や手順を必要とせずに活性型の基質溶液を調製できます。
再構成
1セットのタブレットを10 mLの脱イオン水に溶解するとそのままバッファ-としてご使用いただけます。
法的情報
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Calcium imaging of basal forebrain activity during innate and learned behaviors
Harrison TC, et al.
Frontiers in Neural Circuits, 10, 36-36 (2016)
G B Baretton et al.
British journal of cancer, 80(3-4), 546-555 (1999-07-17)
The molecular mechanisms leading to androgen-independent growth in prostate cancer (PC) are poorly understood. Androgen deprivation therapy (ADT) results physiologically in a decrease in proliferation and an increase in programmed cell death (PCD)/apoptosis. The aim of our study was to
Shinjae Chung et al.
Nature, 545(7655), 477-481 (2017-05-18)
In humans and other mammalian species, lesions in the preoptic area of the hypothalamus cause profound sleep impairment, indicating a crucial role of the preoptic area in sleep generation. However, the underlying circuit mechanism remains poorly understood. Electrophysiological recordings and
Ulla R M Holopainen et al.
Journal of the science of food and agriculture, 92(15), 2944-2951 (2012-05-03)
Hordeins are major storage proteins of barley (Hordeum vulgare L.) grains and are considered to influence malting and brewing by forming a matrix surrounding the starch granules which affects the release of fermentable sugars. However, the extent to which environmental
Kevin T Beier et al.
Cell reports, 26(1), 159-167 (2019-01-04)
Viral-genetic tracing techniques have enabled mesoscale mapping of neuronal connectivity by teasing apart inputs to defined neuronal populations in regions with heterogeneous cell types. We previously observed input biases to output-defined ventral tegmental area dopamine (VTA-DA) neurons. Here, we further
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.