Merck
U2875
Sigma-Aldrich
尿酸 ナトリウム塩
別名:
2,6,8-トリヒドロキシプリン, 酸性尿酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H3N4O3Na
CAS番号:
分子量:
190.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
microbial
synthetic
アッセイ
11.0-13.0% anhydrous basis (Sodium, ICP)
形状
powder
溶解性
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
[Na].O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3.Na.H/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3;;/h(H4,6,7,8,9,10,11,12);;
InChI Key
IHMJZGFANDMEJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
尿酸ナトリウムはNaCl等張液の容量漸増の研究で使用されています。尿酸は実験動物に滑膜炎を誘発するため関節内投与するNaCl懸濁液として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
尿酸ナトリウムは尿酸のナトリウム塩です。痛風では滑液中に尿酸ナトリウムが認められます。尿酸ナトリウムは尿からシュウ酸カルシウムを沈殿させるということが知られています。尿酸ナトリウムはゼラチナーゼA活性に対する反応性酸素および窒素代謝物の阻害効果を反転させることも知られています。軟部組織に過剰な尿酸ナトリウムがあると、痛風結節と呼ばれる病状がもたらされます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U2875-BULK:
U2875-100G:
U2875-25G:
U2875-5G:
U2875-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Dissolved urate salts out calcium oxalate in undiluted human urine in vitro: implications for calcium oxalate stone genesis
Grover PK, et al.
Chemistry & Biology, 10(3), 271-278 (2003)
Kim Gilbert et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 86(3), 431-439 (2018-12-07)
Multiple organ failure can develop after hemorrhagic shock (HS). Uric acid (UA) is released from dying cells and can be proinflammatory. We hypothesized that UA could be an alternative mediator of organ apoptosis and inflammation after HS. Ventilated male Wistar
Rocío Cánovas et al.
Lab on a chip, 17(14), 2500-2507 (2017-06-28)
A novel low-cost, compact and sensitive paper-based platform for the accurate monitoring of glucose in biological fluids is presented. Paper-based working and reference electrodes are combined to build a whole potentiometric cell, which also fits a sampling module for simple
Preferential accumulation of meloxicam in inflamed synovial joints of dogs
Johnston L and Narbe R
The Veterinary Record, vetrec-ve2011 (2012)
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science, 429-432 (2015)