Merck
F4274
Sigma-Aldrich
フルオロセインイソチオシアナート, アイソマー I
≥97.5% purity (HPLC), powder
別名:
FITC, フルオレセイン 5-イソチオシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥30,600
250 MG
¥96,700
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥30,600
250 MG
¥96,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H11NO5S
CAS番号:
分子量:
389.38
Beilstein:
1407295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
フルオロセインイソチオシアナート, アイソマー I, ≥97.5% (HPLC)
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
yellow to very dark yellow
mp
>360 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble 10 mg/mL
蛍光検出
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI Key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレセインイソチオシアネート(FITC)は、アミン基を介してタンパク質に蛍光標識を付けるために広く使用されています。イソチオシアネート基は、タンパク質のアミノ末端および第一級アミンと反応します。抗体やレクチンなどタンパク質の標識に使用されています。[1][2]
アプリケーション
タンパク質のFITC標識試薬; タンパク質とペプチドのマイクロシ-クエンス(HPLC)
フルオロセインイソチオシアナート, アイソマー Iは、分生子の染色に使用されています。[3][4]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F4274-BULK:
F4274-50MG:
F4274-2MG-KC:
F4274-250MG:
F4274-2MG:
F4274-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PU.1 serves a critical role in the innate defense against Aspergillus fumigatus via dendritic cell-associated C-type lectin receptor-1 and toll-like receptors-2 and 4 in THP-1-derived macrophages.
Liu C
Molecular Medicine Reports, 15, 4084-4084 (2017)
Handbook of Affinity Chromatography (2005)
Ana Bratuša et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 561-566 (2019-06-12)
This work describes the derivatization of dextran using N-(tert-butyloxycarbonyl)-S-(trityl)-L-cysteine in the presence of N,N'-carbonyldiimidazole (CDI) as a coupling agent. Homogeneous reactions in dimethyl sulfoxide allowed for an efficient coupling of the amino acid derivative to the polymer backbone. Derivatization was
Binding of live conidia of Aspergillus fumigatus activates in vitro-generated human Langerhans cells via a lectin of galactomannan specificity.
Persat F
Clinical and Experimental Immunology, 133, 370-370 (2003)
Wenhuo Hu et al.
Blood, 125(14), 2206-2216 (2015-01-31)
Hematopoietic stem cells (HSCs) possess the ability to generate all hematopoietic cell types and to self-renew over long periods, but the mechanisms that regulate their unique properties are incompletely understood. Herein, we show that homozygous deletion of the miR-29a/b-1 bicistron