Merck
630217
Sigma-Aldrich
ポリ(フルオレセインイソチオシアナトアリルアミンヒドロクロリド)
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
溶解性
H2O: soluble
λmax
494 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
その他情報
Compound was made using Poly(allylamine hydrochloride), polymer base Mw ca. 15,000
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
630217-BULK:
630217-250MG:
630217-VAR:
試験成績書(COA)