Merck
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体 clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体 clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
ニックネーム:
抗ddddk, 抗dykddddk
Products
製品区分
ブランド
由来生物
クローン性
アイソタイプ
物理的形状
抗体型
標識