Merck
ESPCAS9PRO
Sigma-Aldrich
eSpCas9タンパク質
from Streptococcus pyogenes with mutations conferring enhanced specificity, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
別名:
eCas9, eSpCas9, eSpCas9 1.1, eSpyCas9, 特異性強化Cas9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥16,500
250 μG
¥58,500
¥16,500
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥16,500
250 μG
¥58,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.51
¥16,500
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 1 kit (3 components)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Streptococcus pyogenes由来のリコンビナントeSpCas9タンパク質(約160 Kd)は、遺伝子組み換え実験用の、すぐに使用できる試薬です。eSpCas9タンパク質は、ターゲット特異的なガイドRNAと組み合わせることで、培養細胞のトランスフェクションや、一細胞胚注入による遺伝子改変動物の開発に適したターゲットヌクレアーゼとして機能します。
アプリケーション
機能ゲノミクス/標的バリデーション/ゲノム編集
特徴および利点
  • 野生型Cas9よりも強化された特異性
  • 高活性
  • 注入およびトランスフェクトにすぐに使用できる
包装
50 gパッケージ
250 gパッケージ
構成
各キットは以下で構成されています:
  • eSpCas9リコンビナントタンパク質1バイアル
  • 1 mLの1 x 希釈バッファー1バイアル
  • 1 mLのグリセロール含有ヌクレアーゼフリー水1バイアル
原理
新規に組み換えたeSpCas9は、確立されたCRISPRシステムの効率的なターゲット遺伝子編集が可能であり、オフターゲット効果を抑える利点を持っています。Slaymakerらによって報告された、SpCas9のクロモソーム結合モチーフにおける点変異が、切断効率をロスすることなく、より高いオンターゲットフィデリティを提供します。[1]
再構成
凍結乾燥したS. pyogenes eSpCas9 タンパク質は、希望する濃度になるまで付属の溶解液に再懸濁して保存してください。チューブを穏やかに叩いて凍結乾燥粉末を完全に溶解させ、氷上で10分間インキュベートし、チューブを遠心して材料をチューブの底に移動させます。
その他情報
gRNAの注文には、弊社のCRISPR選択ツールをご使用ください
弊社の他のMISSION® Cas9タンパク質につきましては、SigmaAldrich.com/CRISPRproteinsをご確認ください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Enhanced specificity Cas9-NLS from Streptococcus pyogenes, expressed in Escherichia coli
  • Dilution buffer for Cas9 proteins
  • Reconstitution solution for Cas9 proteins
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CRISPR off-target analysis in genetically engineered rats and mice
Keith R. Anderson, et al
Nature Methods (2018)
Evan R Stark-Dykema et al.
Scientific reports, 12(1), 8554-8554 (2022-05-21)
Mammalian sex chromosomes are enriched for large, nearly-identical, palindromic sequences harboring genes expressed predominately in testicular germ cells. Discerning if individual palindrome-associated gene families are essential for male reproduction is difficult due to challenges in disrupting all copies of a
CRISPR/Cas9 Endonuclease-Mediated Mouse Genome Editing of One-Cell and/or Two-Cell Embryos by Electroporation, and the Use of Rad51 to Enhance Knock-In Allele Homozygosity via Interhomolog Repair Mechanism.
Garza, et al.
Methods in Molecular Biology, 2631, 253-266 (2023)
Vasin Dumrongprechachan et al.
eLife, 11 (2022-10-15)
Mammalian axonal development begins in embryonic stages and continues postnatally. After birth, axonal proteomic landscape changes rapidly, coordinated by transcription, protein turnover, and post-translational modifications. Comprehensive profiling of axonal proteomes across neurodevelopment is limited, with most studies lacking cell-type and
Yuki Matsushita et al.
Nature communications, 14(1), 2383-2383 (2023-05-15)
The bone marrow contains various populations of skeletal stem cells (SSCs) in the stromal compartment, which are important regulators of bone formation. It is well-described that leptin receptor (LepR)+ perivascular stromal cells provide a major source of bone-forming osteoblasts in
資料
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
プロトコル
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.