リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 1 kit (4 components)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
PURedit translational-grade CRISPR reagents are engineered to meet superior manufacturing standards that enable consistent, high-quality performance every time.
アプリケーション
特徴および利点
- High Quality for preclinical and early clinical research
- Highest performance efficiency of any Cas9 variant
- Ready to inject/transfect
包装
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
構成
- one vial of PURedit Cas9 Recombinant Protein
- one vial of PURedit Transfection Buffer
- one vial of Reconstitution Buffer
- one vial of Dilution Buffer
原理
再構成
その他情報
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
プロトコル
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.