Merck
E8250
Sigma-Aldrich
エスクリン 水和物
≥98%
別名:
(-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,660
25 G
¥43,800
100 G
¥82,900
¥9,660
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,660
25 G
¥43,800
100 G
¥82,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O9 · xH2O
CAS番号:
分子量:
340.28 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥9,660
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98%
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI Key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エスクリン水和物は血管保護および静脈瘤緩和作用を持っています。[1]
アプリケーション
エスクリン水和物は芽胞形成誘起効果を有するエスクリン寒天培地の構成要素として使用されています。[2] エスクリンアップテイクアッセイにおいても使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
エスクリンはクマリングリコシドの1つであり、抗酸化活性と化学的に誘起される発癌に対する保護機能を持っています。微生物学では、腸球菌(グループD 連鎖球菌)の分離と同定のためにエスクリンを使用しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E8250-BULK:
E8250-100G:
E8250-25G:
E8250-5G:
E8250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Safety Properties and probiotic potential of Bacillus subtilis KATMIRA1933 and Bacillus amyloliquefaciens B-1895
Ma QJ, et al.
Sci. Hortic., 220, 259-266 (2017)
The Clinician's Handbook of Natural Medicine (2015)
Safety Properties and probiotic potential of Bacillus subtilis KATMIRA1933 and Bacillus amyloliquefaciens B-1895
AlGburi A, et al.
Advances in Microbiology, 6(6), 432-432 (2016)
Zhi Chen et al.
Electrophoresis, 30(19), 3419-3426 (2009-09-04)
In this report, a novel carbon nanotube/poly(ethylene-co-vinyl acetate) (CNT/EVA) composite electrode was developed for the amperometric detection in CE. The composite electrode was fabricated by packing a mixture of CNTs and melted EVA in a piece of fused-silica capillary under
Dan-Krister Rechenberg et al.
The journal of adhesive dentistry, 14(4), 371-376 (2012-01-28)
To evaluate the ability of the provisional filling material Cavit-W alone or in combination with different restorative materials to prevent bacterial leakage through simulated access cavities in a resin buildup material. LuxaCore resin cylinders were subdivided into 4 experimental groups