Merck
V9378
Sigma-Aldrich
ビタミンK2
別名:
メナキノン4, メナテトレノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,400
1 G
¥88,400
¥30,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,400
1 G
¥88,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H40O2
CAS番号:
分子量:
444.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
¥30,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
InChI Key
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ビタミン K2 は、GPX4′ の二重機能の活性化によるフェロトーシスと細胞外マトリックス分解の抑制により、変形性関節症を回復させます。:ビタミン K₂ は、フェロトーシスを抑制し、細胞外マトリックスの分解を防ぐことで、変形性関節症に対する保護効果があることが示されています。この研究では、関節の健康維持と変形性関節症の進行抑制におけるビタミン K₂ の治療効果の可能性が強調されています(He et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
メナテトレノン(MK-4)は、肝臓外の組織に遍在する9種類のビタミンK2の1つです。MK-4には、多くの代謝および抗腫瘍活性があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V9378-1G:
V9378-BULK:
V9378-100MG:
V9378-VAR:
V9378-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carla A F Portela et al.
Journal of bacteriology, 196(11), 2012-2022 (2014-03-25)
Oxygen and oxidative stress have become relevant components in clarifying the mechanism that weakens bacterial cells in parallel to the mode of action of bactericidal antibiotics. Given the importance of oxidative stress in the overall defense mechanism of bacteria and
Jonna Weisell et al.
Scientific reports, 11(1), 3014-3014 (2021-02-06)
In calcific aortic valve disease (CAVD) progressive valvular calcification causes aortic valve dysfunction. CAVD has several risk factors such as age and dyslipidemia. Vitamin K was shown to inhibit vascular calcification in mice and valvular calcification in patients with CAVD.
Renata Tonhosolo et al.
FEBS letters, 584(23), 4761-4768 (2010-11-03)
Herein, we show that intraerythrocytic stages of Plasmodium falciparum have an active pathway for biosynthesis of menaquinone. Kinetic assays confirmed that plasmodial menaquinone acts at least in the electron transport. Similarly to Escherichia coli, we observed increased levels of menaquinone
Toshiro Sato et al.
Nutrition journal, 11, 93-93 (2012-11-13)
Vitamin K₂ contributes to bone and cardiovascular health. Therefore, two vitamin K₂ homologues, menaquinone-4 (MK-4) and menaquinone-7 (MK-7), have been used as nutrients by the food industry and as nutritional supplements to support bone and cardiovascular health. However, little is
Katheryne Z Edson et al.
Biochemistry, 52(46), 8276-8285 (2013-10-22)
Vitamin K plays an essential role in many biological processes including blood clotting, maintenance of bone health, and inhibition of arterial calcification. A menaquinone form of vitamin K, MK4, is increasingly recognized for its key roles in mitochondrial electron transport