Merck
PHL89659
Esculin
phyproof® Reference Substance
別名:
6,7-ジヒドロキシクマリン 6-グルコシド, エスクレチン-6-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥65,700
¥65,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥65,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O9
CAS番号:
分子量:
340.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥65,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C=CC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C=C2O1
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL89659-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)