スキップする
D7783
ピロロキノリンキノン
≥95.0% (HPLC)
別名:
4,5-ジヒドロ-4,5-ジオキソ-1H-ピロロ[2,3-f]キノリン-2,7,9-トリカルボン酸, PQQ, メトキサチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H6N2O8
CAS番号:
分子量:
330.21
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3596812
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
red to deep red
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(C(O)=O)c-2c(n1)C(=O)C(=O)c3cc([nH]c-23)C(O)=O
InChI
1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
General description
メトキサチンとも呼ばれるピロロキノリンキノン(PQQ)は、酸化還元サイクリング能を有する水溶性オルトキノン分子です。[1]
細菌の脱水素酵素および酸化酵素中に見られる新規のo-キノン補酵素です。
Application
ピロロキノリンキノンは、次の用途で使用されています。
  • 肥大心筋細胞における低酸素誘発ストレスを軽減する治療効果を研究するために、ナノクルクミン製剤(NCF)の成分として。
  • 蛍光分析における標準物質として。
  • マウスモデルにおける酸化ストレスおよび肝線維化の抑制に関するその有効性を試験するために。[2]
Biochem/physiol Actions
ピロロキノリンキノン(PQQ)は、微生物によるグルコン酸産生および生合成において重要な役割を果たします。PQQは植物病原体に対する有効な微生物増殖刺激物質および生物学的制御決定因子として機能します。また、PQQは抗メラニン形成剤として作用し、色素沈着過度に関連する障害の治療に使用されます。PQQは代謝経路および細胞シグナル伝達経路において多様な役割を果たします。PQQは肝線維症を治療する治療薬候補です。[2]
PQQは多くの食物中や多くの動物組織中にナノモル単位で存在しています。in vivoで成長やミトコンドリア機能、発生を促進し、培地では細胞増殖や生存能に刺激を与えます。強力な抗酸化剤であり、ス-パ-オキシドやペルオキシナイトライトを除去します。6-ヒドロキシド-パミン誘導性の神経毒性、および低酸素/虚血誘導性の神経毒性に対する神経保護作用を示します。PQQはin vitroでα-シヌクレインと結合し、アミロイド線維の形成を阻害します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
80198SML0775SML0376
PZ-II-029 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0775
PZ-II-029
CGS 9895 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0376
CGS 9895
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
fermentation/recombinant
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
red to deep red
color
red-brown to deep orange, red-brown to deep red-brown
color
white to light brown
color
light yellow to light brown
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf