Merck
E7521
Sigma-Aldrich
L-(+)-エルゴチオネイン
別名:
2-メルカプトヒスチジントリメチルベタイン, エルゴチオネイン, シンペクトチオン, チアシン, チオネイン, チオールヒスチジン-ベタイン, (S)-α-カルボキシ-N,N,N-トリメチル-2-メルカプト-1H-イミダゾール-4-エタンアミニウム 分子内塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥42,000
25 MG
¥160,000
¥42,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥42,000
25 MG
¥160,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N3O2S
CAS番号:
分子量:
229.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥42,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
fungus (Actinomycetales)
fungus (Ascomycota)
fungus (Basidiomycota)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
分子量
229.30
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
protein quantification: suitable
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)[C@@H](Cc1c[nH]c(S)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H15N3O2S/c1-12(2,3)7(8(13)14)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2-,10,11,13,14,15)/t7-/m0/s1
InChI Key
SSISHJJTAXXQAX-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-(+)-エルゴチオネイン(ET)は、放線菌目(Actinomycetales)細菌と、担子菌門(Basidiomycota)および子嚢菌門(Ascomycota)に属する非酵母様真菌によってのみ産生される含硫アミノ酸です。元々、麦角病菌またはライ麦麦角から単離されていました。L-(+)-エルゴチオネインは、ヘルシニンと呼ばれるベタイン型に変換されるL-ヒスチジンから得られます。L-(+)-エルゴチオネインは動物と植物のいずれにも見られ、哺乳類は一般に食物(キノコ類、カラス麦など)から摂取します。本来は互変異性であり、中性水溶液中にチオン形で存在します。[1]
研究分野:アポトーシス
アプリケーション
L-(+)-エルゴチオネインは、2,2 ′-および4,4 ′-ジピリジルジスルフィド(2-Py-SS-2-Pyおよび4- Py-SS-4-Py)との反応性の研究での使用に適しています。[2]また、ATM(Ataxia telangiectasia mutated)またはATR(ATMおよびRAD3関連)のin vitroキナーゼ活性アッセイを並行した実験細胞のインキュベーションにも使用することができます。[3]
L-(+)-エルゴチオネインは以下の用途に使用されています:
  • 過酸化脂質形成に及ぼす保護機能を検証するための卵丘卵母細胞複合体(COC)の成熟培地の成分[4]
  • 2型糖尿病患者を検査するための抗酸化化合物[5]
  • 溶質輸送体タンパク質22A4(SLC22A4)輸送アッセイのポジティブコントロール[6]
生物化学的/生理学的作用
L-(+)-エルゴチオネイン(ET)は酸化ストレスを受ける組織中で最高濃度を示し、血液、眼水晶体、骨髄、精液および肝臓で最も高濃度です。ETは活性酸素種と活性窒素種を漁って抗酸化剤として働き、アポトーシスを予防します。抗酸化活性はスルフヒドリル基によるものです。SLC22A4(溶質輸送体ファミリー22、メンバー4)トランスポーターの基質として働きます。肺胞マクロファージでは、腫瘍壊死因子(TNF)αによるインターロイキン-8(IL-8)の放出を防ぎます。IL-8は炎症性サイトカインです。[1]また、肝臓と腎臓の酸化損傷を調整し、脂質過酸化から保護します。また、内因性グルタチオンおよびα-トコフェロールの保存に関与しています。[7]ETは抗酸化剤であり、γおよびUV照射から保護します。UV-照射ヒト皮膚線維芽細胞で活性酸素種(ROS)を漁り、マトリックス・メタロプロテイナーゼ1 (MMP1)の発現を抑制します。また、UV-放射が引き起こす皮膚の老化を防止する効果を持つ可能性もあります。[8]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
真菌(Claviceps purpurea)から発見された天然アミノ酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E7521-BULK:
E7521-5MG:
E7521-25MG:
E7521-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irwin K Cheah et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-11)
Infection with SARS-CoV-2 causes the coronavirus infectious disease 2019 (COVID-19), a pandemic that has, at present, infected more than 11 million people globally. Some COVID-19 patients develop a severe and critical illness, spurred on by excessive inflammation that can lead
B D Paul et al.
Cell death and differentiation, 17(7), 1134-1140 (2009-11-17)
Ergothioneine (ET) is an unusual sulfur-containing derivative of the amino acid, histidine, which is derived exclusively through the diet. Although ET was isolated a century ago, its physiologic function has not been clearly established. Recently, a highly specific transporter for
L-Ergothioneine improves the developmental potential of in vitro sheep embryos without influencing OCTN1-mediated cross-membrane transcript expression
Mishra A, et al.
Zygote, 26(2), 149-161 (2018)
Ling-Zhi Wang et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 48(3), 406-412 (2013-03-16)
A sensitive analytical method has been developed and validated for the quantification of L-ergothioneine in human plasma and erythrocytes by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. A commercially available isotope-labeled L-ergothioneine-d9 is used as the internal standard. A simple protein precipitation with
Akshamal M Gamage et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, fj201800716-fj201800716 (2018-06-12)
Bacteria use various endogenous antioxidants for protection against oxidative stress associated with environmental survival or host infection. Although glutathione (GSH) is the most abundant and widely used antioxidant in Proteobacteria, ergothioneine (EGT) is another microbial antioxidant, mainly produced by fungi