Merck
A7127
Sigma-Aldrich
アグマチン 硫酸塩
≥97% (TLC), powder, ion channel blocker
別名:
1-アミノ-4-グアニジノブタン 硫酸塩, 4-グアニジノブチルアミン 硫酸塩, N-(4-アミノブチル)グアニジン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
CAS番号:
分子量:
228.27
Beilstein:
3918807
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
アグマチン 硫酸塩, ≥97%, powder
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
white to off-white
mp
234-238 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
ethanol: insoluble
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アグマチン硫酸塩は、次のように使用されています:
  • 亜慢性拘束ストレスラットモデルにおけるNod様受容体タンパク質3(NLRP3)インフラマソーム活性化とサイトカイン応答に対するその影響の研究
  • バルプロ酸誘発性自閉症動物モデルにおいて自閉症的行動に対するその治療効果を調べるためのN-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体阻害剤として
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により野菜に含まれる生理活性アミン類を測定するためのスタンダードとして
生物化学的/生理学的作用
アグマチンは、あらゆる生物に普遍的に存在している脱炭酸アルギニンです。植物由来食品や動物性食品などの食物源に含まれています。腎保護、神経保護、胃保護、心臓保護など、複数の身体機能に対して凍結防止効果を発揮します。また、アグマチンは、神経外傷、神経障害性疼痛、糖尿病、神経変性疾患、精神疾患に対する治療効果も発揮します。ATP-感受性K+チャネルや電圧依存性Ca2+ チャネルなど多数のイオンチャンネルのブロッキングに関与しています。アグマチンは、酸化窒素産生を調節し、マトリクスメタロプロテアーゼを阻害します。
推定上イミダゾリンレセプタ-に作用する内在性の神経伝達物質であり、α2-アドレナリンレセプタ-およびイミダゾリンレセプタ-におけるクロニジン置換薬です。海馬ニュ-ロンのNMDA活性化イオンチャネルをブロックします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7127-1G:
A7127-250MG:
A7127-5G:
A7127-BULK:
A7127-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ceren Sahin et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 119(4), 367-375 (2016-04-12)
The activation of Nod-like receptor protein 3 (NLRP3) has lately been implicated in stress and depression as an initiator mechanism required for the production of interleukin (IL)-1β and IL-18. Agmatine, an endogenous polyamine widely distributed in mammalian brain, is a
Ji-Woon Kim et al.
Neuropharmacology, 113(Pt A), 71-81 (2016-11-05)
Autism spectrum disorder (ASD) is an immensely challenging developmental disorder characterized primarily by two core behavioral symptoms of social communication deficits and restricted/repetitive behaviors. Investigating the etiological process and identifying an appropriate therapeutic target remain as formidable challenges to overcome
Ory Keynan et al.
Pain medicine (Malden, Mass.), 11(3), 356-368 (2010-05-08)
Objective. Agmatine, decarboxylated arginine, was shown in preclinical studies to exert efficacious neuroprotection by interacting with multiple molecular targets. This study was designed to ascertain safety and efficacy of dietary agmatine sulfate in herniated lumbar disc-associated radiculopathy. Study Design. First
Vegetables consumed in Brazilian cuisine as sources of bioactive amines
Dala P B M, et al.
Food Bioscience, 40, 100856-100856 (2021)
D J Reis et al.
Trends in pharmacological sciences, 21(5), 187-193 (2000-04-29)
Recent evidence suggests that agmatine, which is an intermediate in polyamine biosynthesis, might be an important neurotransmitter in mammals. Agmatine is synthesized in the brain, stored in synaptic vesicles in regionally selective neurons, accumulated by uptake, released by depolarization, and