アッセイ
≥99%
mp
144-147 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
InChI Key
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544) , TPO(7173)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
301507-BULK:
301507-VAR:
301507-25G:
301507-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック