Merck
E4274
Sigma-Aldrich
エンドトキシン除去試薬 溶液
Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations
別名:
ET removal buffer, ET removal reagent, ET removal solution, endo removal buffer, endo removal reagent, endo removal solution, endotoxin contamination removal, endotoxin removal buffer, endotoxin removal reagent, plasmid purification endo, plasmid purification endo free
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥30,900
¥30,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥30,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
¥30,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質水準
アプリケーション
エンドトキシン除去溶液は、パン酵母RNAからのリポ多糖(LPS)の除去に使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
TritonX-114ミセルの物性を利用して、溶液からエンドトキシンを除去します。20°C以上に加温すると、ミセルは凝集して相分離し、リポ多糖などの両親媒性溶質を隔離します。親水性DNAは、水相にとどまります。
数量
1容量で、5容量のDNA溶液(≦ 1 mg/mL)を処理します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
E4274-60ML-KC:
E4274-45ML-PW:
E4274PROC:
E4274-60ML-PW:
E4274-60ML:
E4274-25ML-PW:
E4274-BULK:
E4274-45ML:
E4274-VAR-PW:
E4274-25ML:
E4274-PH:
E4274-45ML-KC:
E4274-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of endotoxin through an aptamer-based impedance biosensor.
Su W
Biosensors And Bioelectronics, 32(1), 32-36 (2012)
M Cotten et al.
Gene therapy, 1(4), 239-246 (1994-07-01)
Endotoxin (lipopolysaccharide, LPS) is commonly found as a contaminant in plasmid DNA preparations. We demonstrate here that the quantities of LPS typically contaminating DNA preparations can generate a toxicity to primary cells (primary human skin fibroblasts, primary human melanoma cells)
資料
細菌エンドトキシン汚染に関するFAQ(よくある質問)、LALアッセイを用いたエンドトキシン試験の詳細、細胞培養でコンタミネーションを回避するコツ。
FAQs on bacterial endotoxin contamination, details on endotoxin testing using the LAL assay, and tips to avoid contamination in cell cultures.