Merck
771775
Sigma-Aldrich
(±)-Epinephrine-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D3H10NO3
分子量:
186.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(O)C=C(C(O)CNC([2H])([2H])[2H])C=C1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/i1D3
InChI Key
UCTWMZQNUQWSLP-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
771775-BULK:
771775-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)