スキップする
E4375
(−)-エピネフリン (+)-重酒石酸塩
solid, adrenergic receptor agonist
別名:
D-酒石酸水素L-エピネフリン, L-3,4-ジヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール D-水素 重酒石酸塩, L-アドレナリン (+)-重酒石酸塩, L-アドレナリン D-酒石酸水素塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥17,200
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥42,500
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥112,000
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥338,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
333.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-097-1
MDL number:
Form:
solid
¥17,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
(−)-エピネフリン (+)-重酒石酸塩, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
General description
エピネフリンはホルモンであり、アドレナリンとも呼ばれます。モノアミンでありカテコールアミンです。
Application
(-)エピネフリン (+)-重酒石酸塩は以下の用途に使用されています:
  • β-アドレナリン作動性血管拡張が存在する可能性の検証
  • 脂肪領域に注入し失血および組織混入を最小限に抑制
  • 最適な血小板凝集測定用96ウェルプレートの調製における血小板アゴニスト
  • 総スーパーオキシドジスムターゼ(tSOD)酵素活性の測定
Biochem/physiol Actions
アドレナリンレセプターアゴニストです。
エピネフリンは主にストレスに応じて副腎髄質から遊離し、交感神経線維を介して促進されます。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のα1-Adrenoceptors(α1アドレナリン受容体)、α2-Adrenoceptors(α2アドレナリン受容体)、β-Adrenoceptors(βアドレナリン受容体)およびDopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis(ドーパミン、ノルエピネフリンおよびエピネフリン合成)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
Disclaimer
光感受性
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1237000A0300000PHR1509
description
solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
alcohol: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
E4375-BULK: + E4375-25G: + E4375-5G: + E4375-100G: + E4375-VAR: + E4375-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)