アッセイ
≥98.00% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
inhibition assay: suitable
色
off-white to yellow
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13?,14?,15?,16-,17-,18?/m1/s1
InChI Key
PROQIPRRNZUXQM-CKMBUZLOSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E3750-2MG:
E3750-5MG-PW:
E3750-VAR:
E3750-10MG:
E3750-5MG:
E3750-10MG-PW:
E3750-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)