安全性情報
E0778
Sigma-Aldrich
エフリン-B2/Fcキメラ マウス由来
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
別名:
ELF-2, Htk-L, LERK-5, NLERK-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μG
¥73,500
¥73,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μG
¥73,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥73,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 49.6 kDa
60-65 kDa by SDS-PAGE (reducing)
包装
pkg of 200 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Efnb2(13642)
生物化学的/生理学的作用
ephrinリガンドファミリ-に属する分子であり、Eph受容体チロシンキナ-ゼ(EphA4, EphB1, EphB2, EphB3, EphB4)に結合します。パタ-ン形成や形態形成に関与しています。エフリン-B2は単球、メサンギウム細胞、CD34+幹細胞、骨髄繊維芽細胞、活性化メラニン細胞やメラノ-マ細胞、前動脈内皮細胞で検出されます。
その他情報
マウスephrin-B2細胞外ドメイン(アミノ酸1-227)と、C末端に6Xヒスチジンタグ付加したヒトIgG1-Fc領域の融合体です。
物理的形状
凍結乾燥品 (PBS溶液, 0.2μmフィルタ-滅菌済み)。
アナリシスノート
生物活性は、固定化したリコンビナントマウスEphB2/Fcへの結合能をELISA測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E0778-200UG:
E0778-200UG-PW:
E0778-BULK:
E0778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tiancheng Li et al.
Journal of cellular physiology, 236(3), 2070-2086 (2020-08-03)
Intermittent parathyroid hormone (PTH) promotes periodontal repair, but the underlying mechanisms remained unclear. Recent studies found that ephrinB2-EPHB4 forward signaling mediated the anabolic effect of PTH in bone homeostasis. Considering the similarities between cementum and bone, we aimed to examine
Takahiro Sawada et al.
PloS one, 12(7), e0180785-e0180785 (2017-07-08)
We previously reported that EphA4, a member of the Eph family of receptor tyrosine kinases, is an important modulator of growth hormone (GH) signaling, leading to augmented synthesis of insulin-like growth factor 1 (IGF1) for postnatal body growth. In the