スキップする
D7128
L-ジヒドロオロチン酸
≥99%
別名:
2,6-ジオキソヘキサヒドロ-4-ピリミジンカルボン酸, L-ヒドロオロチン酸, ジヒドロ-L-オロチン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥32,900
1 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥36,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O4
CAS番号:
分子量:
158.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
¥32,900
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
254-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
InChI key
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Application
L-ジヒドロオロト酸は、ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ(DHODH)アッセイにおいて基質として用いられています。[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
L-ジヒドロオロト酸(DHO)は、ピリミジンのde novo合成の酵素であるジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ(DHODH)の基質として機能します。阻害剤によるDHOHの阻害により、上流の代謝物であるDHOの大量の蓄積と、ウリジン量の低下が生じます。そのため、DHOとウリジンは、DHOH阻害剤の臨床開発におけるピリミジン合成のバイオマーカーとして利用できます。[4]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
537306O8402H9633
assay
≥99%
assay
98%
assay
97%
assay
≥95%, ≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
mp
254-255 °C (dec.) (lit.)
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)