Merck
D5928
Sigma-Aldrich
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥44,800
¥44,800
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥44,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15N3O
CAS番号:
分子量:
253.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥44,800
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
製品名
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline,
アッセイ
99.8% (HPLC)
フォーム
powder
orange
溶解性
acetonitrile: 20 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCN1CCCc2cc(CC(C#N)C#N)ccc12
InChI
1S/C15H17N3O/c16-10-13(11-17)8-12-3-4-15-14(9-12)2-1-5-18(15)6-7-19/h3-4,9,13,19H,1-2,5-8H2
InChI Key
ANBPREOOKGEEDY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Fluorescent molecular rotor
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D5928-BULK:
D5928-25MG:4548173194387
D5928-VAR:
D5928-5MG:4548173194394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 21(4), 827-833 (2000-03-04)
A simple colorimetric method for the determination of D-penicillamine in pure form and pharmaceutical formulations is described. The method is based on coupling between D-penicillamine and 2,6-dichloroquinone-4-chlorimide (DCQ) in dimethylsulphoxide. The optimum conditions for the reaction were investigated and incorporated
T Iio et al.
Journal of biochemistry, 113(2), 196-199 (1993-02-01)
1-(2-Hydroxyethyl)-6-[(2,2-dicyano)vinyl]-2,3,4-trihydroquinoli ne (DCQ) is a fluorescent dye and its fluorescence yield is determined by a freedom of intramolecular rotation. When DCQ was added to an actin solution, its fluorescence intensity increased as the actin molecule transformed from G-actin to F-actin.
T Iwaki et al.
Biochemistry, 32(29), 7589-7592 (1993-07-27)
We have prepared monoclonal antibodies for the fluorescent molecular rotors 9-(2-carboxy-2-cyanovinyl)julolidine (CCVJ) and 9-(dicyanovinyl)julolidine (DCVJ). Mouse monoclonal antibody (IgG2b) prepared against CCVJ-conjugated bovine serum albumin strongly bound CCVJ and DCVJ. The CCVJ (or DCVJ) binding to IgG and Fab was