Merck
93482
Sigma-Aldrich
フェニルメチルスルホニルフルオリド 溶液
~0.1 M in ethanol (T)
別名:
PMSF, ベンジルスルホニルフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
2088311
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
microbial
synthetic
品質水準
形状
liquid
濃度
~0.1 M in ethanol (T)
密度
0.797 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
乳腺癌細胞株、線維肉腫細胞株、ならびにD5後脳および脊髄神経前駆細胞における細胞溶解用緩衝液の構成要素として、フェニルメタンスルホニルフルオリド溶液が使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PMSFを投与すると、その抗コリンエステラーゼ作用とは無関係に鎮痛作用が得られ、中枢に投与したβ-エンドルフィンの鎮痛作用が延長されます。
フェニルメタンスルホニルフルオリド(PMSF)は、セリンプロテアーゼ阻害剤です。これはプロテアーゼの活性部位残基に共有結合し、タンパク質分解活性を防止します。PMSFは、タンパク質精製時の細胞溶解用緩衝液中で標的タンパク質分解の防止に使用されます。PMSFは、ナロキソンが引き起こす離脱ジャンプを効果的に阻害します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93482-250ML-F:4548173945873
93482-50ML-F:4548173945880
93482-VAR-F:
93482-BULK-F:
93482-INTR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SREBP1 drives KRT80-dependent cytoskeletal changes and invasive behavior in endocrine resistant ERalpha breast cancer
Magnani L, et al.
bioRxiv, 380634-380634 (2018)
Nervous system regionalization entails axial allocation before neural differentiation
Metzis V, et al.
Cell, 175(4), 1105-1118 (2018)
DNA-encoded library-derived DDR1 inhibitor prevents fibrosis and renal function loss in a genetic mouse model of Alport syndrome
Richter H, et al.
ACS Chemical Biology (2018)
Phenylmethanesulfonyl fluoride, a serine protease inhibitor, suppresses naloxone-precipitated withdrawal jumping in morphine-dependent mice
Nemoto W, et al.
Neuropeptides, 47(3), 187-191 (2013)
Arwin J Brouwer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(7), 2397-2406 (2011-03-23)
We have designed and synthesized novel irreversible serine protease inhibitors containing aliphatic sulfonyl fluorides as an electrophilic trap. These substituted taurine sulfonyl fluorides derived from taurine or protected amino acids were conveniently synthesized from β-aminoethanesulfonyl chlorides using KF/18-crown-6 or from