Merck
11534378910
Roche
テトラメチルローダミン-5-dUTP
別名:
ローダミン-5-dUTP 四リチウム塩, テトラメチルローダミン-5(6)-(5-[3-カルボキサミドアリル]-2′-デオキシウリジン 5′-三リン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥50,200
¥50,200
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥50,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H40N5O18P3
分子量:
935.66
UNSPSCコード:
41116100
¥50,200
出荷可能日2025年4月28日詳細
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
97.7% (HPLC)
フォーム
solution
分子量
990.5
包装
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
メーカー/製品名
Roche
濃度
1.0 mmol/L (Tetramethylrhodamine-5-dUTP (Abs. 551 nm))
clear red
mp
~0 °C
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラメチルローダミンは、アミド結合を介してデオキシウリジン三リン酸に結合しています。
アプリケーション
テトラメチルローダミン-5-dUTPは、DNAフラグメントの標識[1]、および蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)プローブの合成に使用されています。[2]
品質
通常の分析:85%以上のテトラメチルローダミン-5-dUTP(HPLC、面積%)。
アナリシスノート
吸光度:ファイルで得られた吸収スペクトル。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。一部のin situ実験では、2つの蛍光「タグ」、テトラメチルローダミン(赤)とフルオレセイン(黄色)を用いたDNA標識が有用です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Robert Hasterok et al.
Genetics, 173(1), 349-362 (2006-02-21)
As part of an initiative to develop Brachypodium distachyon as a genomic "bridge" species between rice and the temperate cereals and grasses, a BAC library has been constructed for the two diploid (2n = 2x = 10) genotypes, ABR1 and
Xiaoyan Tao et al.
Comparative cytogenetics, 15(4), 375-392 (2021-11-23)
Kengyiliahirsuta (Keng, 1959) J. L. Yang, C. Yen et B. R. Baum, 1992, a perennial hexaploidy species, is a wild relative species to wheat with great potential for wheat improvement and domestication. The genome structure and cross-species homoeology of K.hirsuta
Developmental stage influences chromosome segregation patterns and arrangement in the extremely polyploid, giant bacterium Epulopiscium sp. type B
Hutchison E, et al.
Molecular Microbiology, 107(1), 68-80 (2018)
rDNA cytogenetics and some structural variability in an Avena barbata Pott ex Link? A. sativa subsp. nuda (L.) Gillet et Magne amphiploid after 5-azaC treatment.
Florek M and Kosina R
Genetic Resources and Crop Evolution, 64(7), 1723-1741 (2017)
Dominika Idziak et al.
PloS one, 9(3), e93503-e93503 (2014-03-29)
Paleogenomic studies based on bioinformatic analyses of DNA sequences have enabled unprecedented insight into the evolution of grass genomes. They have revealed that nested chromosome fusions played an important role in the divergence of modern grasses. Nowadays, studies on karyotype