アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
オーガナイザー
Wyeth
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
InChI Key
IMWPSXHIEURNKZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D2069-BULK:
D2069-50MG:
D2069-10MG:
D2069-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)