Merck
93867
Supelco
O-Desmethylvenlafaxine
analytical standard
別名:
4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥20,000
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥20,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO2
CAS番号:
分子量:
263.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water (calc. from elemental analysis)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)O)(C)C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3
InChI Key
KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
O-Desmethylvenlafaxine is a major active metabolite of the drug venlafaxine.[1]
アプリケーション
O-Desmethylvenlafaxine may be used as a reference standard for the determination of the analyte in biological fluids using liquid-liquid extraction followed by high-performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
93867-BULK:
93867-VAR:
93867-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine in biological fluids.
RDH, et al.
Therapeutic Drug Monitoring, 16(1), 100-107 (1994)
Cytochrome P450 2D6: Structure, Function, Regulation and Polymorphism (2016)