無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水は、細胞や組織の洗浄に使用される等張食塩水です。′この平衡塩類溶液(BSS)は、培地を生理的pH範囲に維持するための緩衝系として、および細胞内外の浸透圧の平衡を維持しながらかん流、輸送、希釈するための液体として、細胞培養でも使用されています。
アプリケーション
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水は、次の用途で使用されています:′
- 細胞外基質(ECM)の脱細胞
- 物理的に吸着しているミコール酸を除去するためのバイオセンサーチップの洗浄
- in vitro 生体適合性試験における染色前の細胞の洗浄
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D1283-100ML:
D1283-BULK:
D1283-VAR:
D1283-500ML:
D1283-6X500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nasim Shahidi Hamedani et al.
Journal of clinical medicine, 10(4) (2021-02-14)
Coagulation factor XIII (FXIII) is a protransglutaminase which plays an important role in clot stabilization and composition by cross-linking the α- and γ-chains of fibrin and increasing the resistance of the clot to mechanical and proteolytic challenges. In this study
Sarah S Gabriel et al.
Kidney international, 91(4), 842-855 (2017-02-02)
Dent disease is a rare X-linked tubulopathy caused by mutations in the endosomal chloride-proton exchanger (ClC-5) resulting in defective receptor-mediated endocytosis and severe proximal tubule dysfunction. Bone marrow transplantation has recently been shown to preserve kidney function in cystinosis, a
Alba Di Pardo et al.
Cell death & disease, 11(7), 546-546 (2020-07-20)
The longevity-associated variant (LAV) of the bactericidal/permeability-increasing fold-containing family B member 4 (BPIFB4) has been found significantly enriched in long-living individuals. Neuroinflammation is a key player in Huntington's disease (HD), a neurodegenerative disorder caused by neural death due to expanded
Ho-Ying Wan et al.
Acta biomaterialia, 140, 163-177 (2021-12-08)
The development of bone-like tissues in vitro that exhibit key features similar to those in vivo is needed to produce tissue models for drug screening and the study of bone physiology and disease pathogenesis. Extracellular matrix (ECM) is a predominant
Melanie A Burkhardt et al.
Biomaterials science, 5(10), 2009-2023 (2017-08-16)
Blood clots stop bleeding and provide cell-instructive microenvironments. Still, in vitro models used to study implant performance typically neglect any possible interactions of recruited cells with surface-adhering blood clots. Here we study the interaction and synergies of bone marrow derived