Merck
C9017
Sigma-Aldrich
コンカナバリンA Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
Sepharose conjugate, buffered aqueous suspension
別名:
ConA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.32
由来生物
Canavalia ensiformis
結合体
Sepharose conjugate
形状
buffered aqueous suspension
含みます
20% ethanol as preservative
標識化の程度
10-16 mg per mL
マトリックス
Sepharose 4B
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
1 atom
キャパシティ
≥25 mg/mL binding capacity (thyroglobulin)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マンノ-スを含有する糖タンパク質の精製に使用します。
生物化学的/生理学的作用
Con Aは、血液型に特異的ではないものの、末端のα-D-マンノシル残基およびα-D-グリコシル残基に対する親和性を有しています。活性化には、Ca2+イオンおよびMn2+イオンが必要です。Con Aは、pH 5.6以下で解離して二量体になります。pH 5.8とpH 7.0の間では、Con Aは四量体として存在し、pH 7.0を超えると、高次凝集体が形成されます。Con Aは、その凝集度に依存した分裂促進活性を示します。スクシニル化されると、高活性な二量体となり、pH 5.6を超えても二量体は維持されます。
物理的形状
0.1M酢酸緩衝液懸濁液(pH 6.0, 1M NaCl, 1mM CaCl2, 1mM MgCl2, 1mM MnCl2含有)
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8、Ca2+およびMn2+を含有)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C9017-5ML:
C9017-VAR:
C9017-100ML:4548173192901
C9017-BULK:
C9017-25ML:4548173192918
文書ライブラリにアクセスする
Jae-Uoong Shim et al.
Inflammation, 32(4), 211-217 (2009-05-06)
Cudrania tricuspidata is one of the most omnipresent traditional herbal drugs for anti-inflammation and anti-tumor. The purpose of the present study was to determine whether the CTB glycoprotein regulates the inflammatory reaction stimulated by bisphenol A (BPA) in human mast
Jin Lee et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(2), 694-703 (2011-01-27)
Cadmium is one of the inflammation-related xenobiotics and has been regarded as a potent carcinogen. Gardenia jasminoides Ellis (GJE) has been used to cure inflammation in Korean folk medicine for a long time. The purpose of present study is the
Robert J Huber et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 31(4), 271-280 (2012-03-07)
CyrA, an extracellular matrix (slime sheath), calmodulin (CaM)-binding protein in Dictyostelium discoideum, possesses four tandem EGF-like repeats in its C-terminus and is proteolytically cleaved during asexual development. A previous study reported the expression and localization of CyrA cleavage products CyrA-C45
Phil-Sun Oh et al.
Journal of cellular biochemistry, 109(1), 124-131 (2009-11-04)
This study investigated the inhibitory effect of a glycoprotein isolated from Cudrania tricuspidata Bureau (CTB glycoprotein) on di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)-induced mast cell degranulation and related signaling cascade in RBL-2H3 cells. This experiment evaluated the intracellular Ca(2+) level, and the activities
Sei-Jung Lee et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 87, 12-22 (2015-12-04)
This study was carried out to investigate the anti-inflammatory potentials of a 38 kDa glycoprotein isolated from Styrax japonica Siebold et al Zuccarini (SJSZ glycoprotein). We found that SJSZ glycoprotein has concentration-dependent scavenging activity against DPPH and hydroxyl radicals in the cell-free